Få mere at vide
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone og Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 200μ L
Shop alle Axygen Scientific produkter
Tip stil:
Maksimal gendannelse, rund, Round
Standard, Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
Beskrivelse
- Klare tips
- Format: 96 brønd
- Propylen konstruktion
- Certificeret RNase/DNase fri
- Ikke-pyrogen
- Aerosol resistente filtre
- Steril
- Kompatibilitet: Tecan™ Frihed Evo™ , TeMo og Aquarius med MCA96 hoved, Zymark™ /Caliper RapidPlate™/SciClone™ med HV96 hoved/CAS-4200-1ch.-20-150 μL/sek. hoved
Ordreinfo
96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Rack farve | Blå |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Ikke-ANSI |
| Til brug med (applikation) | Maxymum Recovery™ for yderligere at forbedre nøjagtigheden og præcisionen og samtidig reducere prøvetab |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Standard, Rund |
| Vis mere |