Få mere at vide
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone og Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 100μ L
Artikelnummer. 12786669 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Tip stil:
Maksimal gendannelse, rund, Round
Maxymum Recovery, Rund
Standard, Rund
Standard, Rund, Round
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Tip stil Filtreret unitSize
12786669 Ikke steril Standard, Rund Ikke-filtreret Pakke med 4800
11354335 Steril Maxymum Recovery, Rund Filtreret Pakke med 960
12726769 Steril Maxymum Recovery, Rund Filtreret Pakke med 4800
11344325 Steril Standard, Rund, Round Ikke-filtreret Pakke med 960
11334325 Ikke steril Standard, Rund Ikke-filtreret Pakke med 960
11346064 Ikke-steril Maksimal gendannelse, rund, Round Ikke-filtreret Pakke med 4800
12736769 Steril Standard, Rund Filtreret Pakke med 4800
11364335 Steril Standard, Rund Filtreret Pakke med 960
11324325 Steril Maksimal gendannelse, rund, Round Ikke-filtreret Pakke med 960
12776669 Steril Maksimal gendannelse, rund, Round Ikke-filtreret Pakke med 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12786669 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. ZT100R
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klare, autoklaverbare spidser; farvekodede stativer.
  • Tipformat: 96 tip og 384 tip
  • Spidsvolumenområde: 25μ L til 200μ L
  • Spidsmateriale: Klar polypropylen
  • RNase-/DNase-/human gDNA-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Tilgængelige muligheder:
    - Med eller uden aerosolbestandige filtre
    - Ikke-steril eller steril
    - Standard eller Axygen™ Maxymum Recovery™ overflade
  • Kompatible hoveder: HV96, CAS-4200-1 (20 - 150μ L/sek.), LV96, LV384
  • Rackformat: Ikke-ANSI (96) og ANSI/SLAS (384)
  • Reolmateriale: Polypropylen
Ordreinfo
96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 100μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Rack farve Grå
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Ikke-ANSI
Format Stativ
Tip stil Standard, Rund
Emballage Ikke-SBS-stativ
Mængde 50 stativer/Cs.
Til brug med (udstyr) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Produktlinje Kaliber Zymark