Få mere at vide
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone og Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 100μ L
Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Sterile
Tip stil:
Maxymum Recovery, Round
Maxymum Recovery, Rund
Standard, Round
Standard, Rund
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Non-filtered
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
Beskrivelse
- Tipformat: 96 tip og 384 tip
- Spidsvolumenområde: 25μ L til 200μ L
- Spidsmateriale: Klar polypropylen
- RNase-/DNase-/human gDNA-fri
- Ikke-pyrogen
- Tilgængelige muligheder:
- Med eller uden aerosolbestandige filtre
- Ikke-steril eller steril
- Standard eller Axygen™ Maxymum Recovery™ overflade - Kompatible hoveder: HV96, CAS-4200-1 (20 - 150μ L/sek.), LV96, LV384
- Rackformat: Ikke-ANSI (96) og ANSI/SLAS (384)
- Reolmateriale: Polypropylen
Ordreinfo
96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Rack farve | Grå |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Ikke-ANSI |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Maxymum Recovery, Rund |
| Emballage | Ikke-SBS-stativ |
| Vis mere |