Få mere at vide
Zylofuramine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477767
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16477767 5 mg
16425048 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16477767 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY122477
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
MedChemExpress Zylofuramine is a psychomotor stimulant.
Zylofuramine is a psychomotor stimulant.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zylofuramine
CAS 3563-92-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H21NO
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (455.95 mM)
SMIL CCN[C@@H]([C@@]1([H])CCCO1)CC2=CC=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 219.32
Formel vægt 219.32
Procent renhed 99.87%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation