Få mere at vide
ZXH-3-26, MedChemExpress
Beskrivelse
ZXH-3-26 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BRD4 with a DC50/5h of 5 nM. The DC50/5h refers to half-maximal degradation after 5 hours of treatment of ∼ 5 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ZXH-3-26 |
| CAS | 2243076-67-5 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C38H37ClN8O7S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 200 mg/mL (254.69 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(OC)C[C@H]1C2=NN=C(C)N2C3=C(C(C)=C(C(NCCCCCNC4=CC=CC(C(N5C(CC6)C(NC6=O)=O)=O)=C4C5=O)=O)S3)C(C7=CC=C(Cl)C=C7)=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 785.27 |
| Formel vægt | 785.27 |
| Vis mere |