Få mere at vide
Velp Scientifica™ ZX3 Advanced Vortex Mixer
Artikelnummer. 16532382 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Spænding:
100/240 V
Artikelnummer. Spænding
16532382 100/240 V
1 options
Artikelnummer. 16532382 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. F202A0176
The ZX3 Advanced Vortex Mixer has an adjustable stirring speed and is electronically controlled up to 3000 rpm. Operates in touch mode or continuous operation.
  • Variable speed operation, electronically controlled up to 3000 rpm.
  • Automatic start in touch mode or continuous operation.
  • Large choice of accessories to suit tubes, plates and flasks.
  • Large, anti-slip rubber feet for staying in required position.
  • IP 42 protection against particles and liquids.
  • Tekniske data
    Bæreevne (metrisk) 0.5 kg
    Hastighedsområde Up to 3000 rpm
    Spænding 100/240 V
    Strømstyrke 6.25 A
    Bæreevne (engelsk) 17.6 oz.
    Frekvens 50/60 Hz
    Materiale Zinc Alloy, Technopolymer Base; Foam Platform
    Dimensioner (L x B x H) 6.5 x 5.9 x 5.1 in. (165 x 150 x 130 mm)
    Højde (engelsk) 5.12 in.
    Højde (metrisk) 130 mm
    Længde (engelsk) 6.50 in.
    Længde (engelsk) platform 1.15 in.
    Længde (metrisk) 165 mm
    Længde (metrisk) platform 29 mm
    Bredde (engelsk) 5.9 in.
    Bredde (engelsk) platform 1.15 in.
    Bredde (metrisk) 150 mm
    Bredde (metrisk) platform 29 mm
    Forsendelsesvægt (engelsk) 5.9 lb.
    Forsendelsesvægt (metrisk) 2.7 kg
    Model- ZX3
    Inkluderer Mixing cup head
    IP-vurdering IP42
    Driftstilstande Touch, Continuous