Beskrivelse
The ZX3 Advanced Vortex Mixer has an adjustable stirring speed and is electronically controlled up to 3000 rpm. Operates in touch mode or continuous operation.
Tekniske data
Tekniske data
| Bæreevne (metrisk) | 0.5 kg |
| Hastighedsområde | Up to 3000 rpm |
| Spænding | 100/240 V |
| Strømstyrke | 6.25 A |
| Bæreevne (engelsk) | 17.6 oz. |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Materiale | Zinc Alloy, Technopolymer Base; Foam Platform |
| Dimensioner (L x B x H) | 6.5 x 5.9 x 5.1 in. (165 x 150 x 130 mm) |
| Højde (engelsk) | 5.12 in. |
| Højde (metrisk) | 130 mm |
| Vis mere |