Få mere at vide
Zuclopenthixol, TRC
Artikelnummer. 30138316
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30138316 10 mg -
17970805 0.5 mg 0.5mg
17983705 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138316 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ70148510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53772-83-1
Molekylær formel C22 H25 Cl N2 O S
Molekylvægt (g/mol) 400.96
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[(3Z)-3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, (Z)-, 4-[(3Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol, 9H-Thioxanthene, 1-piperazineethanol deriv., (Z)-Clopenthixol, Acuphase, Cisordinol, Clopixol, Clopixol depo, Zuclopenthixol, cis-(Z)-Clopenthixol, cis-Clopenthixol, alpha-Clopenthixol
IUPAC navn 2-[4-[(3Z)-3-(2-chlorothioxanthen-9-yliden)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
SMIL OCCN1CCN(CC\C=C/2\c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zuclopenthixol
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H25ClN2OS/c23-17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)27-22)5-3-9-24-10-12-25(13-11-24)14-15-26/h1-2,4-8,16,26H,3,9-15H2/b18-5-
Formel vægt 400.1376