Få mere at vide
Zuclopenthixol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16414197
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16414197 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16414197 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0163
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Zuclopenthixol is a thioxanthene derivative which acts as a mixed dopamine D1/D2 receptor antagonist.
Zuclopenthixol is a thioxanthene derivative which acts as a mixed dopamine D1/D2 receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zuclopenthixol
Fysisk form Solid
CAS 53772-83-1
Farve Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H25ClN2OS
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym (Z)-Clopenthixol
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (374.10 mM)
SMIL OCCN1CCN(CC/C=C2C3=C(SC4=C\2C=CC=C4)C=CC(Cl)=C3)CC1
Molekylvægt (g/mol) 400.96
Formel vægt 400.96
Procent renhed 98.13%