Få mere at vide
Zuclopenthixol, Lipomed
Beskrivelse
Zuclopenthixol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zuclopenthixol |
| CAS | 53772-83-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Zuclopenthixol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C22 H25 Cl N2 O S |
| Synonym | 1-Piperazineethanol, 4-[(3 Z)-3-(2-chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, (Z)-, 4-[(3 Z)-3-(2-Chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol, 9 H-Thioxanthene, 1-piperazineethanol deriv., (Z)-Clopenthixol, Acuphase, Cisordinol, Clopixol, Clopixol depo, Zuclopenthixol, cis-(Z)-Clopenthixol, cis-Clopenthixol, alpha-Clopenthixol |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | OCCN1CCN(CC\C=C/2 \c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1 |
| IUPAC navn | 2-[4-[(3 Z)-3-(2-chlorothioxanthen-9-yliden)propyl]piperazin-1-yl]ethanol |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Vis mere |