Få mere at vide
Zuclopenthixol, Lipomed
Artikelnummer. 30458499
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30458499 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30458499 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMZUC1923100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Zuclopenthixol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zuclopenthixol
CAS 53772-83-1
Analyt- eller komponentnavne Zuclopenthixol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H25 Cl N2 O S
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[(3 Z)-3-(2-chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, (Z)-, 4-[(3 Z)-3-(2-Chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol, 9 H-Thioxanthene, 1-piperazineethanol deriv., (Z)-Clopenthixol, Acuphase, Cisordinol, Clopixol, Clopixol depo, Zuclopenthixol, cis-(Z)-Clopenthixol, cis-Clopenthixol, alpha-Clopenthixol
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL OCCN1CCN(CC\C=C/2 \c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC navn 2-[4-[(3 Z)-3-(2-chlorothioxanthen-9-yliden)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 400.96
Mængde 100 mg
Formel vægt 400,1376 g/mol