missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Zuclopenthixol Decanoate, TRC

Artikelnummer. 30450036
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450036 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450036 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ70149010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Zuclopenthixol decanoate
CAS 64053-00-5
Molekylær formel C32 H43 Cl N2 O2 S
Mængde 10 mg
Synonym Decanoic acid','2-[4-[(3Z)-3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazinyl]ethyl ester, Decanoic acid','2-[4-[3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazinyl]ethyl ester','(Z)-, 9H-Thioxanthene','decanoic acid deriv., Zuclopenthixol decanoate, 2-[4-[3-[(9Z)-2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]piperazin-1-yl]ethyl decanoate
InChI formel InChI=1S/C32H43ClN2O2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-32(36)37-24-23-35-21-19-34(20-22-35)18-11-13-27-28-12-9-10-14-30(28)38-31-17-16-26(33)25-29(27)31/h9-10,12-14,16-17,25H,2-8,11,15,18-24H2,1H3/b27-13-
SMIL CCCCCCCCCC(=O)OCCN1CCN(CC\C=C/2\c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC navn 2-[4-[(3Z)-3-(2-chlorothioxanthen-9-ylidene)propyl]piperazin-1-yl]ethyl decanoate
Molekylvægt (g/mol) 555.21
Formel vægt 554.2734
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.