Få mere at vide
Zucapsaicin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051324
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30051324 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30051324 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3732.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Zucapsaicin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zucapsaicin
CAS 25775-90-0
Analyt- eller komponentnavne Zucapsaicin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H27 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (6Z)-N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-6-nonenamide, 6-Nonenamide, 8-methyl-N-vanillyl-, (Z)- (8CI), 6-Nonenamide, N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-, (Z)-, (Z)-8-Methyl-N-vanillyl-6-nonenamide, (Z)-Capsaicin, Capsaicin, cis-, Civamide, Zucapsaicin, cis-Capsaicin
InChI formel InChI=1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6-
SMIL COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C/C(C)C)ccc1O
IUPAC navn (Z)-N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnon-6-enamid
Molekylvægt (g/mol) 305.41
Mængde 250 mg
Formel vægt 305.1991 g/mol