Få mere at vide
ZT 52656A hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
ZT 52656A is a selective kappa opioid agonist, used for the prevention or alleviation of pain in the eye.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ZT 52656A hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 115730-24-0 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 1 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H26ClF3N2O |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 35.71 mg/mL (91.36 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)N2CCCCC2CN3CCCC3.Cl |
| Vis mere |