Få mere at vide
ZSTK474, MedChemExpress
Beskrivelse
ZSTK474 is an ATP-competitive pan-class I PI3K inhibitor with IC50s of16 nM, 44 nM, 4.6 nM and 49 nM for Pι3κα, PI3Kβ, PI3Kδ and PI3Kγ, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ZSTK474 |
| CAS | 475110-96-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H21F2N7O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 2 mg/mL (4.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC(C1=NC2=C(N1C3=NC(N4CCOCC4)=NC(N5CCOCC5)=N3)C=CC=C2)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 417.41 |
| Formel vægt | 417.41 |
| Vis mere |