Få mere at vide
ZSTK 474, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Difluoromethyl)-1-(4,6-di-4-morpholinyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1H-benzimidazole |
| CAS | 475110-96-4 |
| Molekylær formel | C19H21F2N7O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | ZSTK 474, 2-(2-Difluoromethylbenzimidazol-1-yl)-4,6-bis(morpholino)-1,3,5-triazine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21F2N7O2/c20-15(21)16-22-13-3-1-2-4-14(13)28(16)19-24-17(26-5-9-29-10-6-26)23-18(25-19)27-7-11-30-12-8-27/h1-4,15H,5-12H2 |
| SMIL | FC(F)c1nc2ccccc2n1c3nc(nc(n3)N4CCOCC4)N5CCOCC5 |
| IUPAC navn | 4-[4-[2-(difluoromethyl)benzimidazol-1-yl]-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-yl]morpholine |
| Molekylvægt (g/mol) | 417.41 |
| Formel vægt | 417.1725 |