Få mere at vide
Novus Biologicals™ ZSCAN4 Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18216583 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18216583 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18216583 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL118272
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5630.00 DKK
    5321.40 DKK / 0.1mg
    Spare 308.60 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The ZSCAN4 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2113 and based on accession number NM_152677. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer RIPA buffer
Renhed Protein
Testspecificitet Homo sapiens zinc finger and SCAN domain containing 4 (ZSCAN4), mRNA.
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintilstand Native
For Research Use Only