Få mere at vide
ZSCAN4 Antibody [Alexa Fluor« 532], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498721 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30498721 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498721 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335200AF532
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
ZSCAN4 Polyclonal antibody specifically detects ZSCAN4 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen ZSCAN4
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 532
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ35105, MGC126787, zinc finger and SCAN domain containing 4, Zinc finger protein 494MGC126789, ZNF494zinc finger and SCAN domain-containing protein 4
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-227 of human ZSCAN4 (NP_689890.1).,, Sequence:, MALDLRTIFQCEPSENNLGSENSAFQQSQGPAVQREEGISEFSRMVLNSFQDSNNSYARQELQRLYRIFHSWLQPEKHSKDEIISLLVLEQFMIGGHCNDKASVKEKWKSSGKNLERFIEDLTDDSINPPALVHVHMQGQEALFSEDMPLRDVIVHLTKQVNAQTTREANMGTPSQTSQDTSLETGQGYEDEQDGWNSSSKTTRVNENITNQGNQIVSLIIIQEENGPRPEEGGVSSDNPYNSKRAELVTARSQEGSINGITFQGVPMVMGAGCISQPEQSSPESALTHQSNEGNSTCEVHQKGSHGVQK
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 201516
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG