Få mere at vide
Zoxazolamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16404587
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16404587 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16404587 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1307
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Zoxazolamine is widely used for a pharmacologic test that serves as a convenient indicator of changes in cytochrome P-450 activity in rodents.
Zoxazolamine is widely used for a pharmacologic test that serves as a convenient indicator of changes in cytochrome P-450 activity in rodents.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zoxazolamine
CAS 61-80-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H5ClN2O
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (593.19 mM)
SMIL NC1=NC2=CC(Cl)=CC=C2O1
Molekylvægt (g/mol) 168.58
Formel vægt 168.58
Procent renhed 98.06%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation