Få mere at vide
Zoxazolamine, LoGiCal
Artikelnummer. 30461001
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461001 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461001 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3325.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zoxazolamine
CAS 61-80-3
Analyt- eller komponentnavne Zoxazolamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H5 Cl N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Benzoxazolamine, 5-chloro-, Benzoxazole, 2-amino-5-chloro- (6CI,8CI), 2-Amino-5-chlorobenzoxazole, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine, 5-Chloro-2-aminobenzoxazole, 5-Chlorobenzo[d]oxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-ylamine, Deflexol, Flexilon, Flexin, McN-485, NSC 24995, Zoxamin, Zoxazolamine, Zoxine
InChI formel InChI=1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3H,(H2,9,10)
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1oc2ccc(Cl)cc2n1
IUPAC navn 5-chloro-1,3-benzoxazol-2-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 168.58
Mængde 10 mg
Formel vægt 168,009 g/mol