Få mere at vide
Zoxazolamine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zoxazolamine |
| CAS | 61-80-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Zoxazolamine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Benzoxazolamine, 5-chloro-, Benzoxazole, 2-amino-5-chloro- (6CI,8CI), 2-Amino-5-chlorobenzoxazole, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine, 5-Chloro-2-aminobenzoxazole, 5-Chlorobenzo[d]oxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-ylamine, Deflexol, Flexilon, Flexin, McN-485, NSC 24995, Zoxamin, Zoxazolamine, Zoxine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3H,(H2,9,10) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Nc1oc2ccc(Cl)cc2n1 |
| Vis mere |