missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Zoxamide 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30316025
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30316025 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30316025 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09011142AC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Zoxamide
CAS 156052-68-5
Analyt- eller komponentnavne Zoxamide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C14 H16 Cl3 N O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H16Cl3NO2/c1-4-14(3,12(19)7-15)18-13(20)9-5-10(16)8(2)11(17)6-9/h5-6H,4,7H2,1-3H3,(H,18,20)
SMIL CCC(C)(NC(=O)c1cc(Cl)c(C)c(Cl)c1)C(=O)CCl
IUPAC navn 3,5-dichloro-N-(1-chloro-3-methyl-2-oxopentan-3-yl)-4-methylbenzamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 336.64
Mængde 1 ml
Formel vægt 335.0247 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.