Få mere at vide
Zotepine S-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zotepine S-Oxide |
| CAS | 78105-23-4 |
| Molekylær formel | C18H18ClNO2S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-[(8-Chloro-5-oxidodibenzo[b,f]thiepin-10-yl)oxy]-N,N-dimethylethanamine, 2-[(8-Chlorodibenzo[b,f]thiepin-10-yl)oxy]-N,N-dimethylethanamine S-Oxide, Dibenzo[b,f]thiepin Ethanamine derivative |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClNO2S/c1-20(2)9-10-22-16-11-13-5-3-4-6-17(13)23(21)18-8-7-14(19)12-15(16)18/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3 |
| SMIL | ClC1=CC2=C(C=C1)S(C3=C(C=CC=C3)C=C2OCCN(C)C)=O |
| IUPAC navn | 2-chloro-11-(2-(dimethylamino)ethoxy)dibenzo[b,f]thiepine 5-oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.86 |
| Formel vægt | 347.07 |