missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Zotepine N,S-Dioxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zotepine N,S-Dioxide |
| CAS | 1514918-29-6 |
| Molekylær formel | C18 H18 Cl N O3 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Chloro-11-[2-(dimethyloxidoamino)ethoxy]dibenzo[b,f]thiepin 5-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClNO3S/c1-20(2,21)9-10-23-16-11-13-5-3-4-6-17(13)24(22)18-8-7-14(19)12-15(16)18/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(=O)(C)CCOC1=Cc2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC navn | 2-(3-chloro-11-oxobenzo[b][1]benzothiepin-5-yl)oxy-N,N-dimethylethanamine oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 363.858 |
| Formel vægt | 363.07 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?