missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Zotepine N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zotepine N-Oxide |
| CAS | 63720-83-2 |
| Molekylær formel | C18 H18 Cl N O2 S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-[(8-Chlorodibenzo[b,f]thiepin-10-yl)oxy]-N,N-dimethylethanamine N-Oxide, Dibenzo[b,f]thiepin Ethanamine derivative |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClNO2S/c1-20(2,21)9-10-22-16-11-13-5-3-4-6-17(13)23-18-8-7-14(19)12-15(16)18/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(=O)(C)CCOC1=Cc2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC navn | 2-(3-chlorobenzo[b][1]benzothiepin-5-yl)oxy-N,N-dimethylethanamine oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.859 |
| Formel vægt | 347.075 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?