Få mere at vide
Zosuquidar trihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30456972
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456972 50 mg
30452099 10 mg
30452111 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456972 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ70087050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 167465-36-3
Molekylær formel C32 H31 F2 N3 O2 . 3 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 636.99
Synonym (αR)-4-[(1aα,6α,10bα)-1,1-Difluoro-1,1a,6,10b-tetrahydrodibenzo[a,e]cyclopropa[c]cyclohepten-6-yl]-α-[(5-quinolinyloxy)methyl]-1-piperazineethanol Hydrochloride, Zosuquidar Hydrochloride, LY 335979, RS 33295-198
SMIL Cl.Cl.Cl.O[C@@H](COc1cccc2ncccc12)CN3CCN(CC3)[C@H]4c5ccccc5[C@H]6[C@@H](c7ccccc47)C6(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zosuquidar trihydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C32H31F2N3O2.3ClH/c33-32(34)29-22-7-1-3-9-24(22)31(25-10-4-2-8-23(25)30(29)32)37-17-15-36(16-18-37)19-21(38)20-39-28-13-5-12-27-26(28)11-6-14-35-27;;;/h1-14,21,29-31,38H,15-20H2;3*1H/t21-,29-,30+,31-;;;/m1.../s1
Formel vægt 635.1685