Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zopiclon |
| CAS | 43200-80-2 |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighed | opløselig i acetone, chloroform, DMSO |
| Merck Index | 10245 |
| Smeltepunkt | 173 °C til 175 °C |
| Molekylær formel | C17H17ClN603 |
| Formel vægt | 388.81 |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid til lysegul |