Få mere at vide
Thermo Scientific™ Zopiclon
Artikelnummer. 17221302 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17221302 1 g
17231302 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17221302 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 467230010
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zopiclon
CAS 43200-80-2
Mængde 1 g
Opløselighed opløselig i acetone, chloroform, DMSO
Merck Index 10245
Smeltepunkt 173 °C til 175 °C
Molekylær formel C17H17ClN603
Formel vægt 388.81
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til lysegul