Få mere at vide
Zopiclone Oxide 1.0 mg/ml in Dimethyl Sulfoxide, LoGiCal
Beskrivelse
Zopiclone Oxide 1.0 mg/ml in Dimethyl Sulfoxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zopiclone-N-oxide |
| CAS | 43200-96-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Zopiclone-N-oxide |
| Forsendelsestilstand | Ice Pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C17 H17 Cl N6 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Zopiclone Imp. A (EP), Eszopiclone USP Related Compound A, Eszopiclone USP RC A, (5 RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5 H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-Methylpiperazine-1-carboxylate 4-Oxide, Zopiclone Oxide, Eszopiclone Related Compound A, Zopiclone Impurity A |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H17ClN6O4/c1-24(27)8-6-22(7-9-24)17(26)28-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)23(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16 H,6-9H2,1H3 |
| SMIL | C[N+]1([O-])CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4 |
| IUPAC navn | [6-(5-chloropyridin-2-yl)-5-oxo-7 H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-7-yl] 4-methyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-carboxylate |
| Vis mere |