missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Zopiclone N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zopiclone-N-oxide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17ClN6O4/c1-24(27)8-6-22(7-9-24)17(26)28-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)23(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3 |
| Formel vægt | 404.1 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?