Få mere at vide
Zopiclone, Mikromol™
Artikelnummer. 17932056
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17932056 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17932056 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0149.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Zopiclone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zopiclone
CAS 43200-80-2
Analyt- eller komponentnavne Zopiclone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H17 Cl N6 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Zopiclone
InChI formel InChI=1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3
SMIL CN1CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4
IUPAC navn [6-(5-chloropyridin-2-yl)-5-oxo-7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-7-yl] 4-methylpiperazine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 388.81
Mængde 250 mg
Formel vægt 388.1051 g/mol