Få mere at vide
Zopiclone, Lipomed
Artikelnummer. 30457425
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457425 100 mg
30462277 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30457425 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMZOP921FB100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Zopiclone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zopiclone
CAS 43200-80-2
Analyt- eller komponentnavne Zopiclone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H17 Cl N6 O3
Synonym Zopiclone
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CN1CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4
IUPAC navn [6-(5-chloropyridin-2-yl)-5-oxo-7 H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-7-yl] 4-methylpiperazin-1-carboxylat
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 388.81
Mængde 100 mg
Formel vægt 388,1051 g/mol