missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Zopiclone-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zopiclone-d8 |
| CAS | 1215518-83-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17H9D8ClN6O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-(5-Chloro-2-pyridinyl)-6,7-dihydro-7-oxo-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methyl-1-piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8-carboxylate, 4-Methyl-1-piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8-carboxylic acid 6-(5-chloro-2-pyridinyl)-6,7-dihydro-7-oxo-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl ester, Zopiclone-d8, Zopiclone-D8 (piperazine-D8) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/i6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])N(C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4)C1([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 396.86 |
| Formel vægt | 396.1553 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?