Få mere at vide
Zopiclone, 1mg/ml in Acetonitrile, Lipomed
Beskrivelse
Zopiclone, 1mg/ml in Acetonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zopiclone |
| CAS | 43200-80-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Zopiclone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H17 Cl N6 O3 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Synonym | Zopiclone |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | CN1CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4 |
| IUPAC navn | [6-(5-chloropyridin-2-yl)-5-oxo-7 H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-7-yl] 4-methylpiperazine-1-carboxylate |
| Vis mere |