Få mere at vide
Invitrogen™ ZOOM™ Urinstof
Artikelnummer. 10042532
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10042532 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10042532 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. ZU10001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De ZOOM™ IEF Fractionator tilbyder en hurtig, pålidelig metode til at reducere prøvekompleksiteten, berige proteiner med lav overflod og øge det dynamiske detektionsområde.
De ZOOM™ IEF Fractionator tilbyder en hurtig, pålidelig metode til at reducere prøvekompleksiteten, berige proteiner med lav overflod og øge det dynamiske detektionsområde. Løsningsfase isoelektrisk fokusering med ZOOM™ IEF Fractionator giver reproducerbare separationer på tre timer. Fraktionerede prøver er klar til yderligere analyse ved todimensionel gelelektroforese (2DE), endimensionel gelelektroforese (1DE) eller todimensionel væskekromatografi/massespektrometri (2D LC/MS).
De ZOOM™ IEF Fractionator System (Figur 1) består af følgende komponenter:
  • ZOOM™ IEF Fractionator er bygget til sikkerhed, pålidelighed og holdbarhed. Det inkluderer prøvekamre, der er nemme at samle, indbyggede bufferkamre, buffertrug, aftagelig elektrodesamling og sikkerhedslåg.
  • ZOOM™ Diske er præstøbte polyacrylamidgeler, der eliminerer behovet for manuel forberedelse og minimerer enhver chance for krydskontaminering. Disse immobiliserede bufferdiske er præ-mærkede, til engangsbrug og designet til engangsbrug, hvilket sikrer ensartet og reproducerbar fraktionering. De opløser prøver i så mange som 7 fraktioner (ved hjælp af 8 skiver med specifik pH) til seks fraktioner (ved hjælp af seks skiver med specifik pH) fra pH 3-12. Du skal blot placere hver skive mellem prøvekamrene i ZOOM™ IEF Fractionator til at tillade separation i et specifikt pH-område.
  • ZOOM™ Reagenser er reagenser af proteomisk kvalitet, herunder ZOOM™ 2D Protein Solubilizers urinstof, thiourinstof, CHAPS og amfolytter, der sikrer optimale betingelser for prøveforberedelse.
  • Basic Protein Kit som inkluderer ZOOM™ Diske og ZOOM Strips til IEF af basisproteiner, fokuseringsbuffere og solubiliseringssæt.
Opsætningsprocedure for prøvekammer og fraktioneringsenhed
Figur 4-6 illustrerer samling af prøvekamrene og fraktioneringsenheden. Prøvekammeret og komponenterne passer nemt sammen og tilbyder en lækagesikker forsegling. Du skal blot placere skiver mellem prøvekamrene i ZOOM™ IEF Fractionator til at tillade separation i et specifikt pH-område. Hvis du f.eks. ønsker at fraktionere proteiner mellem pH 4,6 og 5,4, skal du flankere et prøvekammer med en ZOOM (r) Skive med pH 4,6 og en med pH 5,4.
Nedstrømsbehandling ved 2D gelelektroforese
Efter fraktionering kan de adskilte prøver udsættes for yderligere analyse ved brug af et smalt eller bredt område ZOOM™ Strimler på ZOOM™ IPGRunner™ System. Følg op med anden dimensionsanalyse ved hjælp af neutral pH NuPAGE™ ZOOM™ Geler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ZOOM™ Urea, 1kg, White, Powder, 219°C Melting Point, Water Soluble, Room Temperature Shipping Condition, For Research use Only, Used in Protein Gel Electrophoresis, Protein Purification and Isolation
Buffer Anode and cathode buffer
Farve White
Indhold og opbevaring ZOOM™ IEF Fractionator
• ZOOM™ Diske, en pakke af hver pH
ZOOM™ Reagenser
• Urinstof
• Thiourinstof
• KAP
• Bæreramfolytter pH 3-10
• Anode buffere
• Bathodebuffere Opbevar
alle komponenter ved 4 °C.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje ZOOM
Form Pulver
Formulering Powder
Til brug med (applikation) Protein gel electrophoresis, protein purification and isolation, isoelectric focusing, 2D gel electrophoresis, protein biology
Reagenstype Urinstof
Mængde 1 kg
Sættets indhold ZOOM™ IEF fractionator; one pack ZOOM™ disks of each pH; and ZOOM™ Reagents ZOOM™ disks, carrier ampholytes and buffers
Produkttype Urinstof
Smeltetemperatur 219°C
Opbevaringskrav 4°C