Få mere at vide
Invitrogen™ ZOOM™ IPGRunner™ Eftermonteringssæt
Artikelnummer. 10063592
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
10063592 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10063592 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. ZM0004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
ZOOM IPGRunner Bufferkerne og låg
Kompatibel med XCell Kun SureLock Mini-Cell
De ZOOM IPGRunner System tilbyder oliefri, problemfri 2D-elektroforese i minigel-format. Systemet består af tre hovedkomponenter. De ZOOM IPGRunner Mini-Cell inkluderer en højspændingselektroforesekerne og lågsamling, der passer til et minicellekammer identisk med XCellSureLock™ mini-celle og rummer to ZOOM IPGRunner Kassetter. De ZOOM IPGRunner Kassetter leveres klar til brug og selvstændige, hvilket eliminerer olieoverlejringer for bekvem prøverehydrering og IEF. Hver kassette kan rumme op til seks ZOOM Strips. De ZOOM Strips er 7 cm lange og indeholder et tyndt lag polyacrylamidgel, der inkluderer en fast pH-gradient. hver ZOOM Strip er tydeligt mærket med et unikt identifikationsnummer, pH-område og orienteringsmærker. ZOOM Strips leveres fastgjort til et tri-fold kort for nem adgang og fjernelse.
  • Første dimension separation isoelektrisk fokusering (IEF) er færdig på mindre end tre timer
  • Systemets mini-gel-design er let at håndtere, eliminerer mineralolieoverlejringer og tillader behandling af op til 12 prøver på én gang til brug med høj kapacitet
Hurtig og enkel opsætningsprocedure
  • Nemt og hurtigt at indlæse prøver og opsætte ZOOM IPGRunner System til IEF
  • Når IEF er færdig, vil ZOOM IPGRunner Mini-Cell kan bruges med NuPAGE™ og Novex™ ZOOM™ geler for at fuldføre SDS-PAGE-analyse på 40 minutter
2D gelelektroforese, isoelektrisk fokusering, proteingelelektroforese, proteinprøvefraktionering, proteinprøveforberedelse og proteinoprensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring De ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Cell inkluderer ZOOM™ IPGRunner™ Bufferkerne og låg, Gel Tension Wedge, Buffer Dam og minicellekammeret. De ZOOM™ IPGRunner™ Combo Kit inkluderer ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Cell, elektrodevæge, tætningstape, 10 ZOOM™ IPGRunner™ Kassetter og 12 ZOOM™ Strips, pH 3-10 NL. De ZOOM™ IPGRunner™ Eftermonteringssæt til XCellSureLock™ Mini-Cell inkluderer ZOOM™ IPGRunner™ Bufferkerne og låg. De ZOOM™ IPGRunner™ Kassetter inkluderer elektrodevæge og forseglingstape.
Til brug med (udstyr) XCell SureLock™ Mini, ZOOM™ IPGRunner™ Mini
Gel kompatibilitet ZOOM™ IPG strimler
Gel størrelse 7 cm strimler
Produktlinje IPGRunner, ZOOM
Mængde 1 sæt