Få mere at vide
Invitrogen™ ZOOM™ IPGRunner™ Mini-celle
Beskrivelse
Indeholder
ZOOM IPGRunner Bufferkerne og låg, Gel Tension Wedge, Buffer Dam og Mini-Cell-kammeret
De ZOOM IPGRunner Systemet består af tre hovedkomponenter. De ZOOM IPGRunner Mini-Cell inkluderer en højspændingselektroforesekerne og lågsamling, der passer til et minicellekammer identisk med XCellSureLock™ mini-celle. Minicellen rummer to ZOOM IPGRunner Kassetter. De ZOOM IPGRunner Kassetter (tilgængelig separat) leveres klar til brug og selvstændige, hvilket eliminerer olieoverlejringer for praktisk prøverehydrering og IEF. Hver kassette kan rumme op til seks ZOOM Strips. De ZOOM Strips (fås separat) er 7 cm lange og indeholder et tyndt lag polyakrylamidgel med en fast pH-gradient. hver ZOOM Strip er tydeligt mærket med et unikt identifikationsnummer, pH-område og orienteringsmærker. ZOOM Strips leveres fastgjort til et tri-fold kort for nem adgang og fjernelse.
- De ZOOM IPGRunner Systemet fuldfører typisk første dimension separation isoelektrisk fokusering (IEF) på mindre end tre timer
- Systemets minigel-design er let at håndtere, eliminerer mineralolieoverlejringer og tillader behandling af op til 12 prøver på én gang til brug med høj kapacitet
Hurtig og enkel opsætningsprocedure
- Indlæs nemt prøver og opsæt ZOOM IPGRunner System til IEF
- Når IEF er færdig, vil ZOOM IPGRunner Mini-Cell kan bruges med NuPAGE™ og Novex™ ZOOM™ geler for at fuldføre SDS-PAGE-analyse på 40 minutter
2D gelelektroforese, isoelektrisk fokusering, proteingelelektroforese, proteinprøvefraktionering, proteinprøveforberedelse og proteinoprensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | De ZOOM IPGRunner Mini-Cell inkluderer ZOOM IPGRunner Bufferkerne og låg, Gel Tension Wedge, Buffer Dam og minicellekammeret. |
| Til brug med (udstyr) | XCell SureLock™ Mini, ZOOM™ IPGRunner™ Mini |
| Gel kompatibilitet | ZOOM™ IPG strimler |
| Gel størrelse | 7 cm strimler |
| Produktlinje | IPGRunner, ZOOM |
| Mængde | 1 system |