Få mere at vide
Invitrogen™ ZOOM™ IPGRunner™ Combo sæt
Artikelnummer. 10063582
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
10063582 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10063582 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. ZM0002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
ZOOM IPGRunner Mini-Cell, elektrodevæge, tætningstape, 10 ZOOM IPGRunner Kassetter og 12 ZOOM Strips, pH 3-10 NL
Oliefri, 2D elektroforese i minigel-format
De ZOOM IPGRunner Systemet fuldfører typisk første dimension separation isoelektrisk fokusering (IEF) på mindre end tre timer. Systemets minigel-design er let at håndtere, eliminerer mineralolieoverlejringer og tillader behandling af op til 12 prøver på én gang til brug med høj kapacitet.
  • De ZOOM IPGRunner Kombinationssættet indeholder alt, hvad der er nødvendigt for adskillelse af første dimension: ZOOM IPGRunner Mini-celle; 10 ZOOM IPGRunner Kassetter; 12 ZOOM Strips, pH 3-10NL
  • For anden dimensions adskillelse, Novex™ ZOOM geler og XCell SureLock™ Mini-Cell anbefales (begge fås separat)
ZOOM IPGRunner Mini-celle
  • Består af en ZOOM IPGRunner Kerne, et minicellekammer og et låg
  • Kan bruges til at udføre isoelektrisk fokusering af op til 12 IPG-strimler (ZOOM Strips) indlæst i to ZOOM IPGRunner Kassetter
ZOOM IPGRunner Kassette
  • Bruges til at udføre oliefri rehydrering og isoelektrisk fokusering af op til seks 7,0 cm IPG-strimler (ZOOM Strips) uden at kræve separate enheder til rehydrering og isoelektrisk fokusering
  • Engangs
ZOOM Strips
  • 7 cm lang
  • Indeholder et tyndt lag polyakrylamidgel med en fast pH-gradient
  • Tydeligt mærket med et unikt identifikationsnummer, pH-område og orienteringsmærker
  • Leveres fastgjort til et tri-fold kort for nem adgang og fjernelse
Novex ZOOM Geler (tilgængelig separat)
  • ZOOM Geler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til 2D-analyse af proteiner efter isoelektrisk fokusering med ZOOM Strips
  • De anbefales til brug med vores XCellSureLock™ Mini-celle
  • ZOOM Geler indeholder en IPG-brønd og en molekylvægtmarkørbrønd; IPG-brønden er designet til at rumme de 7,0 cm ZOOM Strips
  • To typer ZOOM Geler er tilgængelige: NuPAGE™ Novex 4 –12% Bis-Tris ZOOM Gel og Novex 4 –20% Tris-Glycin ZOOM Gel
2D gelelektroforese, isoelektrisk fokusering, proteingelelektroforese, proteinprøvefraktionering, proteinprøveforberedelse og proteinoprensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring De ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Cell inkluderer ZOOM™ IPGRunner™ Bufferkerne og låg, Gel Tension Wedge, Buffer Dam og Mini-Cell
kammeret ZOOM™ IPGRunner™ Combo Kit inkluderer ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Cell, elektrodevæge, tætningstape, 10 ZOOM™ IPGRunner™ Kassetter og 12 ZOOM™ Strimler, pH 3-10 NL
Den ZOOM™ IPGRunner™ Eftermonteringssæt til XCellSureLock™ Mini-Cell inkluderer ZOOM™ IPGRunner™ Bufferkerne og låg. De ZOOM™ IPGRunner™ Kassetter inkluderer elektrodevæge og forseglingstape
Til brug med (udstyr) XCell SureLock™ Mini, ZOOM™ IPGRunner™ Mini
Gel kompatibilitet ZOOM™ IPG strimler
Gel størrelse 7 cm strimler
Produktlinje IPGRunner, ZOOM
Mængde 1 sæt