Få mere at vide
Invitrogen™ ZOOM™ IPGRunner™ Kassetter og bakker
Beskrivelse
Indeholder
Æske med 10 kassetter og en pakke med 10 bakker
ZOOM Ekvilibreringsbakker er designet til brug med ZOOM IPGRunner Kassetter til at udføre ækvilibrering af ZOOM Strips efter første dimensions isoelektrisk fokusering og før anden dimension (2D) SDS-PAGE.
- Forenkle ligevægts- og inkubationsprocessen i 2D-elektroforese
- Besparelser i tid og arbejdskraft
- Optimal ligevægt af prøver
- Minimal risiko for prøvekontamination og beskadigelse af IPG-strimler
2D gelelektroforese, isoelektrisk fokusering, proteingelelektroforese, proteinprøvefraktionering, proteinprøveforberedelse og proteinoprensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | De ZOOM™ Ekvilibreringsbakker leveres i en pakke med 10 stk. Kombinationssættet med ZOOM-kassetter ™og ZOOM™ Equilibration Bakker inkluderer en æske med 10 kassetter og en pakke med 10 bakker. Opbevares ved stuetemperatur. Garanteret stabil i et år ved korrekt opbevaring. |
| Til brug med (udstyr) | ZOOM IPGRunner System |
| Produktlinje | IPGRunner, ZOOM |
| Mængde | 10 bakker, 10 kassette(r) |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.