Få mere at vide
Invitrogen™ ZOOM™ IPGRunner™ Kassette
Artikelnummer. 10484022
Skift visning
Mængde:
10 kassette(r)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10484022 10 kassette(r) Hver
1 missing translation for 'options'
Product Code. 10484022 missing translation for 'mfr' Invitrogen™ missing translation for 'supplierNo' ZM0003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Includes
Elektrodevæger og tætningstape.
Til brug med ZOOM IPGRunner Mini-celle
De ZOOM IPGRunner Kassette giver en bekvem måde at rehydrere 7,0 cm ZOOM Striper og udfører isoelektrisk fokusering på op til seks 7,0 cm ZOOM Strips (IPG-strips) uden at kræve separate enheder til rehydrering og isoelektrisk fokusering.
2D gelelektroforese, isoelektrisk fokusering, proteingelelektroforese, proteinprøvefraktionering, proteinprøveforberedelse og proteinoprensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring •Zoom IPGRunner Kassetter (10)
• Forseglingstape (22)
• Elektrodevæge (22)
Til brug med (udstyr) ZOOM IPGRunner System
Produktlinje IPGRunner, ZOOM
Mængde 10 kassette(r)