Få mere at vide
Invitrogen™ ZOOM™ Udligningsbakker
Artikelnummer. 11580906
Skift visning
Mængde:
10 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11580906 10 stk./pakke Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11580906 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. ZM0007
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Praktiske engangsbakker
ZOOM Ekvilibreringsbakker er designet til brug med ZOOM IPGRunner Kassetter til at udføre ækvilibrering af ZOOM Strips efter første dimensions isoelektrisk fokusering og før anden dimension (2D) SDS-PAGE.
  • Forenkle ligevægts- og inkubationsprocessen i 2D-elektroforese
  • Besparelser i tid og arbejdskraft
  • Optimal ligevægt af prøver
  • Minimal risiko for prøvekontamination og beskadigelse af IPG-strimler
2D gelelektroforese, isoelektrisk fokusering, proteingelelektroforese, proteinprøvefraktionering, proteinprøveforberedelse og proteinoprensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring De ZOOM™ Ekvilibreringsbakker leveres i en pakke med 10 stk. Kombinationssættet med ZOOM-kassetter ™og ZOOM™ Equilibration Bakker inkluderer en æske med 10 kassetter og en pakke med 10 bakker. Opbevares ved stuetemperatur. Garanteret stabil i et år ved korrekt opbevaring.
Mængde 10 stk./pakke
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje ZOOM
Produkttype Udligningsbakke
Til brug med (udstyr) ZOOM IPGRunner Mini