Få mere at vide
ZOOM™ Dobbelt strømforsyning (220-240 VAC 47 - 60 Hz) œ
Artikelnummer. 10557203
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10557203 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 10557203 Leverandør Invitrogen Leverandørnr. ZP10002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40590.00 DKK
    32472.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 8118.00 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
ZOOM™ Dobbelt strømforsyning (220-240 VAC 47 - 60 Hz) œ
De ZOOM™ Dual Power er en mikroprocessorstyret programmerbar strømforsyning, der er i stand til at køre både højspænding-lavstrøm og højstrøm-lavspændingsapplikationer samtidigt. Sektionen med høj spænding og lav strøm er ideel til prøvefraktionering, IPG-strimler, IEF og DNA-sekventering. Sektionen med lav spænding og høj strøm er til SDS-PAGE, native PAGE, anden-dimension SDS-PAGE, DNA-RNA-elektroforese og blotting-applikationer. Fire sæt udgangsstik på hver side af enheden giver mulighed for, at flere apparater kan køre samtidigt, hvilket giver større workfloweffektivitet og højere prøvegennemløb. Nogle af de vigtige funktioner i ZOOM™ Dual Power enhed inkluderer:
  • Højspænding-lavstrøm og lavspænding-højstrøm sider kan bruges uafhængigt og samtidigt
  • Flere udgangsstik giver mulighed for samtidig drift af op til fire elektroforeseapparater på hver side af enheden
  • Hukommelsen gemmer op til 30 programmer (15 programmer pr. side) med op til seks trin pr. program. Trin- og rampefunktioner til diskrete og gradvise ændringer af elektriske parametre
  • No Load detection alarm system kan deaktiveres for at drive højspændingsapplikationer, der kræver meget lav strøm
    Specifikationer for ZOOM™ Dual Power
    Højspænding-Lav strømudgangsområde
    Spænding: 1 –3500 V; justerbar i 1V-trin
    Strøm: 0,–01 10,0 mA, justerbar i trin
    på 0,01 mA Strøm: 0,1– 35W i
    trin på 0,1 W
    Lavspænding-Høj
    strøm outputområde Spænding: 1 250 –V; justerbar i 1V trin
    Strøm: 1 800 –mA, justerbar i trin på 1 mA
    Strøm: 1 200 –W i trin på 1 W
    Strømudtag 4 par terminaler Programmer Gemt 15 programmer, op til 6 trin hver Varighedsgrænser Tid: 1 til 9999 min. i trin på 1
    min. Spændingstimer
    :
    1 til 65.000 V-t i trin på 1 V-
    t Driftstilstande
    Konstant spænding, konstant strøm, konstant effekt
    Kredsløbsbeskyttelse
    Åbent kredsløb; Kortslutning; Termisk beskyttelse Overspænding, overstrøm, overstrøm Sikkerhed Ingen
    belastningsdetektering Aktiver-Deaktiver Isoleret flydende jordhukommelseskontrol Ikke-flygtig, op til 24 timer. Brugerdefinerede metoder gemt på RAM
    Display LCD, visningsområde 111,7 x 86 mm Temperatur Omgivelsestemperatur 4-40 C Dimensioner 23,5 cm (b) x 34,5 cm (h) x 31 cm (d) (37 cm (d) med netledning tilsluttet Vægt 12 kg (26,5 lbs) Ansøgninger til Dual Power Højspænding-lav strøm Foreslåede anvendelser
  • Isoelektrisk fokusering i rørgeler
  • Isoelektrisk fokusering i IPG-strimler
  • Løsningsfase isoelektrisk fokusering
    Elektroforeseapparat:
  • ZOOM™ IPGRunner™ system
  • ZOOM™ IEF-fraktionatorer
    Lavspænding-Høj strøm Foreslåede
    anvendelser
  • Blotting-applikationer
  • DNA og RNA elektroforese
  • SDS-SIDE
  • Native PAGE-
    elektroforeseapparat:
  • XCellSureLock™ Mini-celle
  • XCell4SureLock™ Midi-celle
  • XCell6™ Multigel enhed
  • XCell II™ Blot modul
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance CE, CSA
    Oversigt ZOOM™ Dobbelt strømforsyning, 220 til 240 V, 47 til 60 Hz, LCD-skærm Udsigtsområde 111,7 x 86 mm, til brug med ZOOM™ Dual Power, brugt til proteinanalyser og -analyse, proteingelelektroforese
    Til brug med (udstyr) Zoom Dual Power
    Stopur 1 til 9999 min.
    Type ZOOM™ Dobbelt strømforsyning
    Vise LCD
    Antal knægte 4 sæt
    Mængde 1 stk.
    Temperatur (engelsk) Drift 39,2 °F til 104 °F
    Temperatur (metrisk) Drift 4 °C til 40 °C
    garanti 1 år
    Bredde (engelsk) 9,25 tommer.
    Bredde (metrisk) 23.5 cm
    Højde (engelsk) 13,5''
    Højde (metrisk) 34.5 cm
    Vægt (engelsk) 26.5 lb.
    Vægt (metrisk) 12 kg
    Elektriske krav 220 til 240 V 47 til 60 Hz
    Spænding Indgang: 220 til 240 V, Udgang: 1 til 3.500/1 til 250 V
    Watt 420 w
    Strømstyrke 4 A
    Frekvens 47/60 Hz