Få mere at vide
Zonisamide, TRC
Artikelnummer. 30010807
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010807 100 mg
30006682 50 mg
30008867 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010807 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ700000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68291-97-4
Molekylær formel C8 H8 N2 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 212.23
Synonym Zonisamide, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide, (1,2-Benzisoxazol-3-yl)methanesulfonamide, 3-(Sulfamoylmethyl)-1,2-benzisoxazole, AD 810, AD 810 (sulfonamide), Aleviatin, CI 912, Exceglan, Excegram, Excegran, PD 110843, Zonegran
IUPAC navn 1,2-benzoxazol-3-ylmethansulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zonisamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)
Formel vægt 212.0256
Procent renhed >95%