Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zonisamide |
| Smeltepunkt | 165,0 °C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vandig opl.: .. Andre opløseligheder: tungtopløselig i chloroform og n-hexan; opløselig i methanol, ethanol, ethylacetat og eddikesyre |
| Formel vægt | 212.22 |