Få mere at vide
Zonisamid N,N-Dimethylformimidamid, TRC
Artikelnummer. 30009486
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009486 100 mg
30008827 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009486 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ700015100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1217201-89-2
Molekylær formel C11 H13 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 267.3
Synonym N'-(Benzisoxazol-3-ylmethylsulfonyl)-N,N-dimethylformimidamide, Zonisamide N,N-Dimethylformimidamide
IUPAC navn N'-(1,2-benzoxazol-3-ylmethylsulfonyl)-N,N-dimethylmethanimidamid
SMIL CN(C)C=NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N'-(Benzisoxazol-3-ylmethylsulfonyl)-N,N-dimethylformimidamide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13N3O3S/c1-14(2)8-12-18(15,16)7-10-9-5-3-4-6-11(9)17-13-10/h3-6,8H,7H2,1-2H3
Formel vægt 267.0678