Få mere at vide
Zonisamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17980456
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17980456 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17980456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1379.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Zonisamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zonisamide
CAS 68291-97-4
Analyt- eller komponentnavne Zonisamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 N2 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Zonisamide, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide, (1,2-Benzisoxazol-3-yl)methanesulfonamide, 3-(Sulfamoylmethyl)-1,2-benzisoxazole, AD 810, AD 810 (sulfonamide), Aleviatin, CI 912, Exceglan, Excegram, Excegran, PD 110843, Zonegran
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)
SMIL NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
IUPAC navn 1,2-benzoxazol-3-ylmethansulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 212.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 212,0256 g/mol