Få mere at vide
Zonisamid-d4, TRC
Artikelnummer. 30454139
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30454139 0.5 mg 0.5mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30454139 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ7000020.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zonisamide-D4
CAS 1020720-04-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 2H4 H4 N2 O3 S
Mængde 0.5 mg
Synonym Zonisamide-D4
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)/i1D,2D,3D,4D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CS(=O)(=O)N)noc2c1[2H]
IUPAC navn (4,5,6,7-tetradeuterio-1,2-benzoxazol-3-yl) metansulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 216.25
Formel vægt 216.0507
Procent renhed >95