Få mere at vide
R&D Systems™ Zonisamide
Artikelnummer. 18722624
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18722624 50 mg
18702614 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18722624 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 2625/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Blocks voltage-sensitive Na+ and Ca2+ channels (T-type)
Antiepileptic that possesses a broad spectrum anticonvulsant and mechanistic profile. Blocks voltage-sensitive Na+ and T-type Ca2+ channels, stimulates BKCa channels, modulates GABA, glutamate and monoamine neurotransmission, inhibits lipid peroxidation and scavenges hydroxyl and nitric oxide free radicals. Displays neuroprotective and antiParkinsonian activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68291-97-4
Molekylær formel C8H8N2O3S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zonisamide
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 212.22
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 212.22