Få mere at vide
Zonisamid 1,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30462174
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462174 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462174 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1379.0001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zonisamide
CAS 68291-97-4
Analyt- eller komponentnavne Zonisamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 N2 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Zonisamide, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide, (1,2-Benzisoxazol-3-yl)methanesulfonamide, 3-(Sulfamoylmethyl)-1,2-benzisoxazole, AD 810, AD 810 (sulfonamide), Aleviatin, CI 912, Exceglan, Excegram, Excegran, PD 110843, Zonegran
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
IUPAC navn 1,2-benzoxazol-3-ylmethansulfonamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 212.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 212,0256 g/mol