Få mere at vide
Buerkle™ ZoneDispo engangsprøvetager
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Længde (metrisk):
500 mm
1000 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- HDPE
- Diameter: 21 mm
- Renrum fremstillet
- Individuelt pakket
- Eventuelt steriliseret med gammastråler
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvetager |
| Materiale | HDPE |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Antal kamre | 3 |
| Certificeringer/compliance | EU food requirements and FDA regulations |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Længde (metrisk) | 500 mm |