Få mere at vide
Buerkle™ Zone Sampler Spiralus
Artikelnummer. 10532138 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
770 ml
1100 ml
Længde (metrisk):
145 cm
200 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10532138
Brand: Buerkle™ 53180145
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Zone Sampler Spiralus giver en fremragende prøve i alle lag.
  • Repræsentativ prøve af beholderlagene.
  • aluminium, anodiseret
  • Tip PA
  • Lav vægt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Zone Sampler Spiralus
Materiale Aluminium
Inkluderer 8 åbninger
Kapacitet (engelsk) 26 oz.
Kapacitet (metrisk) 770 ml
Til brug med (applikation) Prøvetagning af grovkornede bulkgods, frø og pellets på steder såsom jorddynger, lagre, lastbiler, jernbanegodsvogne
Diameter (metrisk) Udvendig 38 mm
Længde (metrisk) 145 cm