Få mere at vide
Zolpyridine (4-Methyl-N-(5-methyl-2-pyridinyl)benzamide), Mikromol™
Beskrivelse
Zolpyridine (4-Methyl-N-(5-methyl-2-pyridinyl)benzamide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zolpyridine (4-Methyl-N-(5-methyl-2-pyridinyl)benzamide) |
| CAS | 349122-64-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Zolpyridine (4-Methyl-N-(5-methyl-2-pyridinyl)benzamide) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H14 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Zolpyridine, 4-Methyl-N-(5-methyl-2-pyridinyl)benzamide, Zolpidem Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O/c1-10-3-6-12(7-4-10)14(17)16-13-8-5-11(2)9-15-13/h3-9H,1-2H3,(H,15,16,17) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(C)cn2 |
| IUPAC navn | 4-methyl-N-(5-methylpyridin-2-yl)benzamide |
| Vis mere |