Få mere at vide
Zolpidem tartrate 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322725
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322725 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30322725 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17976100ME100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zolpidem Tartrate
CAS 99294-93-6
Analyt- eller komponentnavne Zolpidem Tartrate
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel 2 C19 H21 N3 O . C4 H6 O6
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Zolpidem Tartrate
InChI formel InChI=1S/2C19H21N3O.C4H6O6/c2*1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*5-10,12H,11H2,1-4H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
SMIL CN(C)C(=O)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3.CN(C)C(=O)Cc4c(nc5ccc(C)cn45)c6ccc(C)cc6.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;N,N-dimethyl-2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 764.87
Mængde 1 ml
Formel vægt 764.3534 g/mol